Fontos dokumentumok
P9755
Pyridoxine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Pyridoxine HCl, Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a vitamin supplement in the basal medium for the cultivation of Bacillus mojavensis and Bacillus subtilis strains
- as a supplement in pre-conditioning medium/MS salts to initiate somatic embryogenesis induction of Coffea canephora seeds
- for oral administration in piglets to study its effect on the development of homocysteinemia
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)