Fontos dokumentumok
795461
Ammonium phosphate monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
<0 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥98%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Capillary-seeding crystallization and preliminary crystallographic analysis of a solvent-tolerant elastase from Pseudomonas aeruginosa strain K.: This research employs ammonium phosphate monobasic in the crystallization process of elastase from Pseudomonas aeruginosa. The study provides crucial structural data that can aid in understanding the enzyme′s function and its potential industrial applications (Ali et al., 2013).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.