Fontos dokumentumok
A3795
Ammonium nitrate
suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Ammonia nitrate, NH4NO3 , Nitric acid ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.5% (titration)
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or chunks
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Fertilizer Research: Ammonium nitrate is pivotal in agricultural studies, particularly in optimizing the nitrogen cycle and nutrient management in soil to enhance crop yields and minimize environmental impact. Its effectiveness as a nitrogen source in fertilizer formulations continues to be a key focus in agricultural sciences (Śniegowska et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?