Fontos dokumentumok
204005
Ammonium dihydrogenphosphate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium phosphate monobasic, mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to fabricate cathode materials for Li-ion batteries to enhance cyclic performance.
- As an electrolyte additive in rechargeable batteries to enhance the ionic conductivity or to reduce the risk of side reactions within the electrolyte.
- To fabricate flame-retardant polymer composites.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)