A4418
Ammonium sulfate
for molecular biology, ≥99.0%
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
protein purification: suitable
szennyeződések
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.667 g/mL
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
kation nyomok
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorption
≤0.025 at 280 at 1 M
≤0.03 at 260 at 1 M
alkalmasság
suitable for flow cytometry
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
metabolomics
microbiology
idegen aktivitás
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of ′Blue Silver′ colloidal Coomassie stain for proteins.
- to precipitate the Shiga-like toxin from the culture supernatant.
- for precipitaion of viral particles from the culture supernatant.
Tulajdonságok és előnyök
- Heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
- Free from DNase, RNase, and protease
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1