Fontos dokumentumok
92034
sn-Glycerol 1-phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Szinonimák:
D-Glycerol 3-phosphate lithium salt, L-Glycerol 1-phosphate lithium salt
Teszt
≥95.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWUCVROLDVIAJX-VKHMYHEASA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)