G5422
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
≤1.0 mol % L-α-isomer
Szinonimák:
BGP, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
szennyeződések
≤0.1% Inorganic phosphorus
≤1.0 mol % L-α-isomer
mp
102-104 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Minőség
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3