Fontos dokumentumok
G7893
Glycerol
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
robbanási határérték
2.6-11.3 %
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
izzítási maradék
≤0.0050%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): passes test
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
greener alternative product
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup