Fontos dokumentumok
17766
DL-α-Glycerol phosphate magnesium salt hydrate
~85% (KT)
Szinonimák:
rac-Glycero-3-phosphate magnesium salt, Magnesium glycerophosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
~85% (KT)
form
powder
funkcionális csoport
hydroxyl
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Mg++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.Mg.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLZHYLKPDLVZKJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in oxidase and dehydrogenase assays
- as a component of the osteoblast differentiation medium
- for mineralization of poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogels containing alkaline phosphatase designed for osteochondral regeneration
DL-a-Glycerol phosphate may be used to assess the lysogenic-strain features of agalactiae bacteriophages
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3