Fontos dokumentumok
G6025
Geranylgeranyl pyrophosphate ammonium salt
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Szinonimák:
GGPP, all trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl pyrophosphate ammonium salt
Teszt
≥95% (TLC)
form
solution
kiszerelés
vial of 200 μg
koncentráció
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N
Alkalmazás
- in the preparation of 2.5X reaction buffer for Rab GGTase assay
- to add to the culture to further drive Hmg2 degradation
- as a substrate to carryout in vitro enzymatic assays for the characterization of the prenyltransferases
- to reverse the action of lovastatin and also used to examine the potential role of GGPP in the study to assess the effects of exposing the melanoma cell lines in the angiogenesis model as a co-culture to lovastatin in vitro
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.