Fontos dokumentumok
G2289
Glycerol
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glycerin, meets USP testing specifications
biológiai forrás
plant (palm)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.0-101.0% anhydrous basis
Forma
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
technika/technikák
cryopreservation: suitable
immunofluorescence: suitable
szennyeződések
<0.01% Ash
<5% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a cryoprotectant in the sample medium for research related to plant physiology
- as an optical clearing agent in a study about harmonic generation microscopy
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?