Fontos dokumentumok
49781
Glycerol solution
83.5-89.5% (T)
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol
Teszt
83.5-89.5% (T)
form
viscous liquid
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
szennyeződések
10.5-16.5% water
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of blood mimicking fluid
- in epidermis mimicking films
- as a constituent of nuclei storage buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during designing enzymatic biofuel cell.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
- may be employed as liquid matrix for the quantification studies by MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry) analysis.
Egyéb megjegyzések
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves