Fontos dokumentumok
G6279
Glycerol
BioXtra, ≥99% (GC)
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99% (GC)
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
izzítási maradék
≤0.1%
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during designing enzymatic biofuel cell.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
- may be employed as liquid matrix for the quantification studies by MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry) analysis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?