Fontos dokumentumok
86833
Tetrabutylammonium phosphate monobasic
puriss., 99% (T)
Szinonimák:
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
99% (T)
Forma
powder
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Resolution of disaccharides reverse-phase ion-pairing HPLC (RPIP-HPLC).
- Disaccharide analysis of 35S- heparan sulfate (HS).
- As folding buffer for the dissolution of desalted oligonucleotides.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?