Merck
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H31NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)