Fontos dokumentumok
83875
D-Ribose 5-phosphate disodium salt dihydrate
≥99% (TLC)
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤5% solvent (ethanol, methanol)
6-15% water
szín
light yellow
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.2H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROFJYRUKQPRHKK-WFAHMUOKSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?