Merck
R9875
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Ru-5-P
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11O8P · xNa+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.11 (free acid basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
chicken liver (enzyme)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)