Fontos dokumentumok
R7750
D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
D-Ribofuranose 5-phosphate disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
6.0-15.0% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 15.0-17.0% (dry basis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.H2O/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;;;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4-,5?;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKCYZJCJVGKHNA-IREXRYMASA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3