Merck
83899
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate disodium salt
≥96% (TLC)
Szinonimák:
ᴅ-Ribulose 5-phosphate Disodium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9Na2O8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥96% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
szín
white to light beige
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Alkalmazás
Ribulose 5-phosphate, a component of both the pentose phosphate pathway (PPP) and the Calvin cycle, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize phosphopentose isomerase(s) and epimerase(s).
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)