Fontos dokumentumok
R9629
D-(−)-Ribose
suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
88-92 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)