Fontos dokumentumok
83870
D-Ribose 5-phosphate barium salt hexahydrate
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
R-5-P-Ba
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ba++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.Ba.6H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;6*1H2/q;+2;;;;;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;;;;/m0......./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUZJSCGFQURQNK-BJLVBTRRSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)