Merck
P9900
Sigma-Aldrich
Perfluorodecalin
95%
Szinonimák:
Octadecafluorodecahydronaphthalene (cis+trans), Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene (cis+trans)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10F18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
462.08
Beilstein:
2067113
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
17.5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.3145 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Perfluorodecalin is a fluorous solvent generally used as a primary component of the fluorous biphasic system (FBS) or the fluorous multiphasic system (FMS) in synthetic chemistry. It is also used as an additive to increase oxygen solubility in fermentation media.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F
Lobbanási pont (C)
59 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Helen G Pennington et al.
PLoS pathogens, 15(3), e1007620-e1007620 (2019-03-12)
The biotrophic fungal pathogen Blumeria graminis causes the powdery mildew disease of cereals and grasses. We present the first crystal structure of a B. graminis effector of pathogenicity (CSEP0064/BEC1054), demonstrating it has a ribonuclease (RNase)-like fold. This effector is part
Palladium-Catalyzed Oxidation and Cyclization of Carbon-Carbon Triple Bonds in Fluorous Media Using Molecular Oxygen.
Wen Y, et al.
Synlett, 2011(07), 1023-1027 (2011)
Three-component one-pot synthesis of pyrimidinone derivatives in fluorous media: Ytterbium bis (perfluorooctanesulfonyl) imide complex catalyzed Biginelli-type reaction.
Hong M and Cai C
Journal of Heterocyclic Chemistry, 46(6), 1430-1432 (2009)
Dilution-free analysis from picoliter droplets by nano-electrospray ionization mass spectrometry.
Ryan T Kelly et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(37), 6832-6835 (2009-08-19)
Convenient electrophilic fluorination of functionalized aryl and heteroaryl magnesium reagents.
Yamada S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(12), 2261-2264 (2010)