Fontos dokumentumok
E0377
D-Erythrose 4-phosphate sodium salt
≥50% (TLC)
Szinonimák:
4-Phospho-D-erythrose sodium salt
Teszt
≥50% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H9O7P.Na/c5-1-3(6)4(7)2-11-12(8,9)10;/h1,3-4,6-7H,2H2,(H2,8,9,10);/q;+1/p-1/t3-,4+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKDBADMPNGAKHM-RFKZQXLXSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3