leírás
292.2 g/L sodium chloride
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile; sterile-filtered
form
liquid
koncentráció
5 M
kiszállítva
ambient
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1