Fontos dokumentumok
63069
Magnesium chloride solution
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Szinonimák:
Magnesium Chloride hydrate, Magnesium chloride (MgCl2)hexahydrate, MgCl2
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Forma
liquid
koncentráció
~1 M in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
flow cytometry: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total Nitrogen (N)
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.08 g/mL at 20 °C
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
alkalmasság
suitable for molecular biology
SMILES string
Cl[Mg]Cl
alkalmazás(ok)
cell analysis
filtration
vaccine development
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?