S8776
Sodium chloride solution
0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
koncentráció
0.9% in water
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- for intraperitoneal administration in mice to investigate the effect of toll-like receptors (TLR-3) activation on neonatal hypoxic-ischemic (HI)
- to dissolve bleomycin sulfate for bleomycin treatments in mice
- to dilute tribromoethanol for intraperitoneal injection in mice
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez