Fontos dokumentumok
SML2135
Biotinyl tyramide
≥97% (HPLC), powder, tyramide signal amplifier
Szinonimák:
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, BP, Biotin-Phenol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Biotinyl tyramide, ≥97% (HPLC)
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCC1=CC=C(O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)