Fontos dokumentumok
W361518
Thiazole
≥99%
Szinonimák:
1,3-thiazole
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
nutty
SMILES string
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?