Fontos dokumentumok
10839
L-(+)-Arabinose
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
Aldehydo-L-arabinose
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +104.0±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.1% loss on drying
szín
white
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155-159 °C
160-163 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3