Fontos dokumentumok
G6404
D-(+)-Galactose
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Szinonimák:
Galactose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
168-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)