49139
D-(+)-Glucose
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10% in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
WGK
WGK 1