Fontos dokumentumok
410225
Glycine
≥98.5%, ACS reagent for peptide synthesis
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glycine, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
Forma
powder, crystals or granules
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
izzítási maradék
≤0.1%
szín
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)