Fontos dokumentumok
W328707
Glycine
99%, FCC
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 172.812
Teszt
99%
Forma
crystalline powder
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- From Collagen Mimetics to Collagen Hybridization and Back.: This study explores the use of glycine-rich collagen mimetics in developing hybridized collagen structures, offering insights into biocompatible materials and tissue engineering applications (Ratnatilaka Na Bhuket et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?