Fontos dokumentumok
660736
Glycine-15N
endotoxin tested, 98 atom % 15N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)