G2879
Glycine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
Aminoacetic acid hydrochloride, Glycine HCl, Glycocoll hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
111.53
tárolási körülmény
(Tightly closed Dry)
koncentráció
≤100%
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of glycine-HCl buffer
- to elute serum immunoglobulins (IgGs) from the beads in order to check for the complete enrichment of core- and site-specific antibodies
- to regenerate the sensor to elute the bound C-reactive protein (CRP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.