Fontos dokumentumok
1.04201
Millipore
Glycine
GR for analysis
Szinonimák:
Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.07
Beilstein:
635782
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-272-2
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.7% (perchloric acid titration)
technika/technikák:
inhibition assay: suitable
gőznyomás:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
gőznyomás
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.7% (perchloric acid titration)
Forma
solid
hatékonyság
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
soluble 250 g/L
sűrűség
1.161 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
920 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Gut microbiota-bile acid crosstalk and metabolic fatty liver in spotted seabass (Lateolabrax maculatus): The role of a cholesterol, taurine and glycine supplement.: This study investigates the use of glycine in dietary supplements to modulate gut microbiota and bile acid metabolism, which significantly impacts liver health and fat metabolism in marine species, providing insights into nutritional strategies for aquaculture (Song et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (50 g/l CO₂-free water): 5.9 - 6.3
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0025 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.