Fontos dokumentumok
G5418
Sigma-Aldrich
Glycine Buffer solution
0.6 M
Szinonimák:
Glycine-HCl Buffer solution
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
liquid
pH
9.2 (25 °C)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Glycine is used as a bulking agent buffers. Glycine at low concentrations prevents pH decrease in solutions. It also stabilizes a protein when present in an amorphous state.
Alkalmazás
Glycine Buffer solution has been used in the assay buffer for the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase from coelomic fluid, kidney extracts and perfusate of fish heart.
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Glycine .6 M
  • Hydrazine .5 M
  • Chloroform .0375 %
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
enzim
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vanadium accumulation in ascidian coelomic cells is associated with enhanced pentose phosphate pathway capacity but not overall aerobic or anaerobic metabolism
Treberg JR, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 161(4), 323-330 (2012)
Kathy A Clow et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 16), 2970-2979 (2017-06-10)
There is a wide interspecific range in plasma glucose levels in teleosts from less than 0.5 to greater than 10 mmol l
Effects of ageing on metabolite and oxidant concentrations in different regions of rat kidney under normal and stress conditions
Thiab NR, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 408(1-2), 55-61 (2015)
Low levels of extracellular glucose limit cardiac anaerobic metabolism in some species of fish
Clow KA, et al.
The Journal of Experimental Biology, 220(16), 2970-2979 (2017)
Effect of glycine on pH changes and protein stability during freeze-thawing in phosphate buffer systems
Pikal-Cleland KA, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 91(9), 1969-1979 (2002)