Fontos dokumentumok
358657
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
99%
Szinonimák:
N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, N-Maleoyl-β-alanine N′-hydroxysuccinimide ester, N-Maleoyl-β-alanine N-hydroxysuccinimide ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate, BMPS
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
168-170 °C (lit.)
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3