Fontos dokumentumok
I9760
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, powder
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)