Fontos dokumentumok
63179
3-(Maleimido)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.5% (HPLC)
Szinonimák:
3-(Maleimido)propionic acid N-succinimidyl ester, BMPS, N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, N-Maleoyl-β-alanine N′-hydroxysuccinimide ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate
Teszt
≥98.5% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
167-171 °C
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?