Merck
160210
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl chloroformate
96%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
ClCO2C6H4NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.56
Beilstein:
518127
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
4-Nitrophenyl chloroformate, 96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Nitrophenyl chloroformate, also known as p-nitrophenyl chloroformate, is a coupling agent used in the synthesis of ureas, carbamates, and carbonates. It is also used as a building block in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to obtain altered side chain functionalities in peptides.
Alkalmazás
4-Nitrophenyl chloroformate is used as:
  • A coupling agent to link the drug molecule with the polyrotaxane carrier molecule
  • As an activated ester reagent that enables the covalent coupling of a peptide onto a macromer, such as oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF)
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modification of oligo (poly (ethylene glycol) fumarate) macromer with a GRGD peptide for the preparation of functionalized polymer networks
S Jo, et al.
Biomacromolecules, 2, 255-261 (2001)
Surface derivatization strategy for combinatorial analysis of cell response to mixtures of protein domains
C Chiang, et al.
Langmuir, 28, 548-556 (2012)
4-Nitrophenylchloroformate
EE Watson, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-5 (2001)
Solid-phase combinatorial synthesis and cytotoxicity of 3-aryl-2, 4-quinazolindiones.
Choo Hea YP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 10(3), 517-523 (2002)
4-Nitrophenyl chloroformate: A versatile coupling reagent.
Sammet B, et al.
Synlett, 2009(18), 3050-3051 (2009)