Fontos dokumentumok
M2786
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
crystalline
Szinonimák:
MBS
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystalline
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-177 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: ≤20 mg/mL
funkcionális csoport
NHS ester
maleimide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the fixation of pollen in Arabidopis
- as a component of Murashige and Skoog (MS) medium to stabilize F-actin in Eucalyptus root hairs
- in the fixation of F-actin labelled pollen tubes of Lilium davidii
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)