Fontos dokumentumok
63175
4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate, GMBS
Teszt
≥98.0% (HPLC)
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
123-129 °C
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(C=C1)=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)