Fontos dokumentumok
D23602
1,3-Diaminopropane
≥99%
Szinonimák:
1,3-Propanediamine, DAP, TMEDA, Trimethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
robbanási határérték
15.2 %
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis and Characterization of Bulky 1,3-Diamidopropane Complexes of Group 2 Metals (Be ‒ Sr).: Demonstrates the utility of 1,3-diaminopropane in the synthesis of metal complexes, enhancing the diversity and functionality of inorganic compounds, crucial for high purity chemical reagent applications (Jones et al., 2024).
- Rational engineering of homospermidine synthase for enhanced catalytic efficiency toward spermidine synthesis.: Explores the use of 1,3-diaminopropane as a precursor in enzymatic synthesis, optimizing biotechnological processes for polyamine production, pertinent to drug delivery system research (Liu et al., 2024).
- Hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers as binders for metals of industrial significance.: Investigates 1,3-diaminopropane′s efficacy in the synthesis of dendrimers, crucial for industrial applications in binding metals, thereby impacting industrial chemical manufacturing R&D (Abu Sbeih et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?