Fontos dokumentumok
573114
Millipore
SMCC
Szinonimák:
SMCC, Succinimidyl- trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
Teszt:
≥97% (HPLC)
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMF: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)C1CCC(CC1)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Cross-links both a sulfhydryl group and a free amine group. Useful for sequential conjugation to minimize polymerization.
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Reacts with primary amines and sulfhydryl groups.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Caruelle, D., et al. 1988. Anal. Biochem.173, 328.
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3