Fontos dokumentumok
755842
6-Maleimidohexanoic acid
90% (GC)
Szinonimák:
2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-hexanoic acid, 6-Maleimide hexanoic acid, MCA, Maleimidocaproic acid, 6-Maleimidocaproic acid, N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide
Teszt
90% (GC)
form
powder
mp
87-92 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?