Merck
809322
Sigma-Aldrich
1-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Szinonimák:
1-(2-Aminoethyl)pyrrole-2,5-dione hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9N2O2Cl
Molekulatömeg:
176.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
Minőségi szint
form
powder
mp
166 °C
funkcionális csoport
amine
imide
maleimide
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;/h1-2H,3-4,7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJQOCRDPGFWEKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride (N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride salt) can be prepared from tert-butyl 2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethylcarbamate.
Alkalmazás
1-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride (1-(2-Aminoethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione HCl salt) may be used in the preparation of N-propionyl cysteaminylphenol-maleimide-dextran (NPCMD) and 4-nitrophenyl 2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethylcarbamate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pieter van der Veken et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 6(12), 2271-2280 (2005-10-29)
Gaining insight into phosphoproteomes is of the utmost importance for understanding regulation processes such as signal transduction and cellular differentiation. While the identification of phosphotyrosine-containing amino acid sequences in peptides and proteins is now becoming possible, mainly because of the
Yu Mizote et al.
Journal of dermatological science, 73(3), 209-215 (2013-12-10)
N-propionyl cysteaminylphenol-maleimide-dextran (NPCMD) is a toxic tyrosinase substrate developed to treat melanoma. We investigated the effect of NPCMD on innate immune responses in monocytes. CD14⁺ monocytes and a monocytic cell line, THP-1, were stimulated with NPCMD in vitro. Cytokines in