Fontos dokumentumok
746223
Maleimide-PEG2-succinimidyl ester
≥95%
Szinonimák:
3-[2-[2-[[3-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG2-NHS
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
mp
92-94 °C
funkcionális csoport
NHS ester
maleimide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H23N3O9/c22-13(5-8-20-14(23)1-2-15(20)24)19-7-10-29-12-11-28-9-6-18(27)30-21-16(25)3-4-17(21)26/h1-2H,3-12H2,(H,19,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZPDZOJURBVWHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?