Fontos dokumentumok
394815
N-Maleoyl-β-alanine
97%
Szinonimák:
3-Maleimidopropionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide
Teszt
97%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 18
new score: 7
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
103-106 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
imide
maleimide
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To decrease the biotin binding affinity of Avd(S16C) (avidin with a single point mutation S16C).
- As a side chain reactive agent to modify tryptic peptides that result in mass shifts indicating the presence of cysteine residues.
- To preblock Xenopus laevis oocytes for exposed cysteines used as an expression system in the study of conformational changes in cASIC1a Receptors.
- As a protective agent for keratin fiber in high temperature process.
- As a non-cleavable maleimido moiety during the synthesis of tetrawalled molecular umbrella-octaarginine conjugates.
- Synthesis of organotin carboxylates of N-Maleoyl-β-alanine.
- To functionalize the gold surfaces to interact with cysteine-modified peptide.
- Preparation of cross-linked dextran–poly(ethylene glycol) hydrogel substrate.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Electrochemistry Communications 12.10 (2010): 1403-1406.