Fontos dokumentumok
NP40S
Sigma-Aldrich
TERGITOL solution
Type NP-40, 70% in H2O
Szinonimák:
Nonyl phenoxypolyethoxylethanol, Nonylphenol Ethoxylate
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.25
leírás
non-ionic
Minőségi szint
típus
Type NP-40
molekulatömeg
1980 g/mol
koncentráció
70% in H2O
CMC
232 mg/L (25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
17.8
Általános leírás
Tergitol solution is a surface-active agent that acts as a non-ionic surfactant.
Alkalmazás
Tergitol solution has been used in a study to quantify the volumetric mass transfer coefficient and liquid film coefficient using a dynamic surface tension measurement. It has also been used in a study to investigate the use of surfactant solutions and colloidal gas aphron to remove naphthalene from a contaminated soil matrix.
Egyéb megjegyzések
Nonylphenol ethoxylate; nonionic surfactant
Jogi információk
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Dynamic Surface Tension Effects on Oxygen Transfer
Masutani, G. and M. Stenstrom
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 117, 126-126 null
Yohann Daguerre et al.
Scientific reports, 10(1), 20362-20362 (2020-11-25)
Despite the pivotal role of jasmonic acid in the outcome of plant-microorganism interactions, JA-signaling components in roots of perennial trees like western balsam poplar (Populus trichocarpa) are poorly characterized. Here we decipher the poplar-root JA-perception complex centered on PtJAZ6, a
Application of surfactant solutions and colloidal gas aphron suspensions in flushing naphthalene from a contaminated soil matrix
Roy, D., et al.
Journal of Hazardous Materials, 42, 247-247 (1995)
Amelia Escolano et al.
Nature, 570(7762), 468-473 (2019-05-31)
Broadly neutralizing monoclonal antibodies protect against infection with HIV-1 in animal models, suggesting that a vaccine that elicits these antibodies would be protective in humans. However, it has not yet been possible to induce adequate serological responses by vaccination. Here
Zhuqing Wang et al.
Mobile DNA, 10, 17-17 (2019-05-11)
Transposable elements (TEs) make up > 50% of the human genome, and the majority of retrotransposon insertions are truncated and many are located in introns. However, the effects of retrotransposition on the host genes remain incompletely known. We report here that